ICP-MS tuning solution
ICP-MS Tuning Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue HONCE2007-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Li , Mg, Y, Ce, Tl, Co in HNO₃ 2%
Spécifications
Spécifications
- Matrice:2% HNO₃
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL
- Désignation:ICP-MS Tuning Solution