Labeling tapes, footprints, Type B-933
BRDY031550
: Brady
- Type:B-933
- Couleur:jaune
- Désignation:Removable footprint labels
- Dimensions:95×301 mm
- Matière:Vinyle
- Cdt:10
- Adhésif:Permanent, acrylique
Removable vinyl footprints.
- Thickness of 0,124 mm
- With stands −40 to 93 °C