Pipe marker, H₂S
Pipe marker, H₂S
Pipe marker, H₂S, 150×12 mm
N° de catalogue BRDYN004308
Fournisseur:   Brady
Pipe marker, H₂S
N° de catalogue BRDYN004308
Fournisseur:  Brady
Pipe marker, H₂S
Pipe marker, H₂S
Pipe marker, H₂S, 150×12 mm
Prix
12,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Individual pipe markers on map with perforated arrows, with pictogram.
  • Rubber-based permanent adhesive
  • Polyester with polyester overlaminate material
  • Colour: Black on yellow
Spécifications
  • Désignation:
    Pipe marker, H₂S
  • Dimensions:
    150×12 mm