Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pipe marker, staturated steam

Pipe marker, staturated steam

Pipe marker, saturated steam, Polyester, 250×26 mm
N° de catalogue BRDYN003200
Fournisseur:   Brady
Pipe marker, staturated steam
N° de catalogue BRDYN003200
Fournisseur:  Brady
Pipe marker, staturated steam
Pipe marker, staturated steam

Pipe marker, saturated steam, Polyester, 250×26 mm

Prix
16,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Individual markers on map with precut arrows, without pictogram.

  • Colour: Black on green
  • Permanent acrylic
  • Pipe diameter: 20 to 49 mm
Spécifications
  • Désignation:
    Pipe marker, saturated steam
  • Dimensions:
    250×26 mm
  • Matière:
    Polyester
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.