Diméthylsulfoxyde
Diméthylsulfoxyde
Flacon Verre, 950 ml
N° de catalogue PIER20688
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Diméthylsulfoxyde
N° de catalogue PIER20688
Numéro CAS:  67-68-5
Diméthylsulfoxyde
Diméthylsulfoxyde
Flacon Verre, 950 ml
Numéro CAS:  67-68-5
Prix
123,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 950 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
  • Numéro CAS:67-68-5
  • Formule:(CH₃)₂SO
  • Numéro MDL:MFCD00002089
  • Poids moléculaire:78.14 g/mol
  • Index Merck:13,03285
  • Point d'ébullition:189 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:18,5 °C
  • Densité:1,101 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:87 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-664-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    950 ml