Sable de mer
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue ROTH4309.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7631-86-9
- Formule:SiO₂
- Poids moléculaire:60.08 g/mol
- Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:1710 °C
- Densité:2,66 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-545-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg