Quartz
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- Numéro CAS:14808-60-7
- Formule:SiO₂
- Numéro MDL:MFCD00217788
- Poids moléculaire:60.08 g/mol
- Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:1427 °C
- Densité:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:238-878-4
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- Numéro CAS:14808-60-7
- Formule:SiO₂
- Numéro MDL:MFCD00217788
- Poids moléculaire:60.08 g/mol
- Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:1427 °C
- Densité:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:238-878-4
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource