Sodium chlorure
N° de catalogue OXOILP0005B
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
À propos de cet article
:
:58.44 g/mol
Index Merck:14,08599
Point d'ébullition:1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion:801 °C
Densité:2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-598-3
Numéro CAS:7647-14-5
Formule:NaCl
Numéro MDL:MFCD00003477