PIPES
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
- Numéro CAS:5625-37-6
- Formule:C₈H₁₈N₂O₆S₂
- Numéro MDL:MFCD00006159
- Poids moléculaire:302.37 g/mol
- Index Merck:12,07633
- Point d'ébullition:499 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:300 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:227-057-6
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
- Numéro CAS:5625-37-6
- Formule:C₈H₁₈N₂O₆S₂
- Numéro MDL:MFCD00006159
- Poids moléculaire:302.37 g/mol
- Index Merck:12,07633
- Point d'ébullition:499 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:300 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:227-057-6
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource