ContactUsLinkComponent
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
  CAYM703012-1
 :  
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
  CAYM703012-1
 :  
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :396.36 g/mol
 :240…244 °C
 :200-714-4
 :GHS07
 :Température ambiante
 :69-78-3
 :C₁₄H₈N₂O₈S₂
 :MFCD00007140