ContactUsLinkComponent
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman), Sigma-Aldrich®
Irritant
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman), Sigma-Aldrich®
Catalog # 322123-5
CAS Number:  
Irritant
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman), Sigma-Aldrich®
Catalog # 322123-5
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
About this item
 :
 :396.36 g/mol
Melting Pt:240…244 °C
EINECS:200-714-4
 :GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:69-78-3
Formula:C₁₄H₈N₂O₈S₂
MDL Number:MFCD00007140