3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour ELISA, prêt-à-l'emploi
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour ELISA, prêt-à-l'emploi
100 mL
Catalog # TCIAT3854-100ML
Supplier:   TCI
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour ELISA, prêt-à-l'emploi
Catalog # TCIAT3854-100ML
Supplier:  TCI
CAS Number:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution pour ELISA, prêt-à-l'emploi
100 mL
CAS Number:  54827-17-7
Price
55,00 €
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyms:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • CAS Number:54827-17-7
  • Formula:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL Number:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Storage Temperature:Réfrigérateur
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Colorless to Almost colorlessclear liquid
  • Peroxidase detection test:
    to pass test
Specifications
  • Cdt:
    100 mL