ContactUsLinkComponent
2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Irritant
2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Catalog # TCIAM0763-5ML
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Irritant
2-Méthyl-6-(2-méthyl-2-propanyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Catalog # TCIAM0763-5ML
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    5 mL
  • Seq:
    2210
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Light yellow to Brown clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 98.0 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :163.26 g/mol
Boiling Pt:250°C
EINECS:236-044-4
 :GHS07
CAS Number:13117-94-7
Formula:C₁₁H₁₇N
MDL Number:MFCD00025208