ContactUsLinkComponent
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258) ≥98.0% (par HPLC) colorant fluorescent, pour recherche biochimique
  TCIAH1343-25MG
 :  TCI
 :  
undefined
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258) ≥98.0% (par HPLC) colorant fluorescent, pour recherche biochimique
  TCIAH1343-25MG
 :  TCI
 :  
  • Cdt:
    25 mg
  • Seq:
    2315
  • Appearance:
    Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Water (Vaporization methoed):
    max. 20.0 %
  • DNA staining test:
    to pass test
 :
 :533.88 g/mol (anhy)
 :280°C
 :245-690-6
 :GHS07
 :Congélateur
 :23491-45-4
 :C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
 :MFCD00012679