ContactUsLinkComponent
4-[(E)-(4-Isothiocyanatophényl)diazényl]-N,N-diméthylaniline ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Irritant
4-[(E)-(4-Isothiocyanatophényl)diazényl]-N,N-diméthylaniline ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Catalog # TCIAD1653-100MG
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Irritant
4-[(E)-(4-Isothiocyanatophényl)diazényl]-N,N-diméthylaniline ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Catalog # TCIAD1653-100MG
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Orange to Brown powder to crystal
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 95.0 %
  • Melting point:
    169.0 to 172.0 deg-C
Specification Test Results
About this item
 :
 :282.37 g/mol
EINECS:231-521-3
 :GHS07
CAS Number:7612-98-8
Formula:C₁₅H₁₄N₄S
MDL Number:MFCD00004812