(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
TCIAB5412-1G
: TCI
:
- Cdt:1 g
- Seq:3047
- Appearance:Colorless to Red to Green clear liquid
- Purity (GC):min. 95.0 %
- Purity (Argentmetric Titration):min. 95.0 %
:
:261.28 g/mol
:GHS07
:111409-79-1
:C₁₁H₂₁BrSi
:MFCD11036302