1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:655249-87-9
:
Formule:C₉H₁₁F₆N₃O₄S₂
Numéro MDL:MFCD11109343
:403.31 g/mol
:GHS07
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Purity (Ion exchange titration):min. 96.0 %