Appareil de distillation pétrochimique pour déterminer la teneur en eau du pétrole brut
Catalogus # 201-1418
Leverancier: DWK Life Sciences
Specificaties
- Désignation:Appareil de distillation pétrochimique, complet
- Cdt:1
Specificaties
Over dit artikel
Cet appareil est destiné à distiller le pétrole brut pour en déterminer la teneur en eau.
- Conception répondant aux exigences de la norme ASTM D4006
- Fabrication en verre borosilicaté 3.3, en conformité avec les normes USP Type I et ASTM E438, Type I, Classe A
L'appareil comprend un flacon cylindrique de 1000 ml avec un joint NS 24/40, un récepteur de distillation gradué tous les 0,05, un siphon de séchage et un condenseur Liebig.