ContactUsLinkComponent
Magnésium chlorure hexahydraté
Magnésium chlorure hexahydraté
N° de catalogue 33608.264
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Magnésium chlorure hexahydraté
N° de catalogue 33608.264
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :203.3 g/mol
Index Merck:13,05684
Point d'ébullition:1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion:117 °C
Densité:1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:232-094-6
Numéro CAS:7791-18-6
Formule:MgCl₂·6H₂O
Numéro MDL:MFCD00149781