Magnésium sulfate 1.0 M MgSO4 solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 63126-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.995 - 1.005
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:120.37 g/mol
Point d'ébullition:100 °C
Densité:1.10 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-791-2
Numéro CAS:7487-88-9
Formule:MgSO₄
Numéro MDL:MFCD00011110