ContactUsLinkComponent
Baryum chlorure 0.1 M BaCl2 (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
  34252-1L
 :  
Baryum chlorure 0.1 M BaCl2 (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
  34252-1L
 :  
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :208.24 g/mol
 :1,00 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :233-788-1
 :6.1,III
 :GHS07
 :10361-37-2
 :BaCl₂
 :MFCD00003445