Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour contenu d'electrodes, Supelco®
Catalog # 1.04818.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) soluble
- Boiling Point:100 °C (1013 hPa)
- Density:1.13 g/cm3 (20 °C)
Specification Test Results
About this item
:
:74.55 g/mol
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
UN:3082
ADR:9,III
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:231-211-8
:GHS09
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl+AgCl
MDL Number:MFCD00011360