ContactUsLinkComponent
Zirconium standard solution, 10000 mg/L Zr in 10% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Zirconium standard solution, 10000 mg/L Zr in 10% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70390.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Zirconium standard solution, 10000 mg/L Zr in 10% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70390.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Zirconium standard solution, 10,000 mg/l Zr in 10% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Zirconium
  • Symbole:
    Zr
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST