ContactUsLinkComponent
Zirconium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 2 M (de ZrOCl₂) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
Zirconium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 2 M (de ZrOCl₂) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
  1.70234.0100
 :  Merck
 :  
Zirconium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 2 M (de ZrOCl₂) Certipur® étalon pour SAA, Supelco®
  1.70234.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2 M HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Zirconium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 2 M (de ZrOCl₂) Certipur® étalon pour SAA
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Zirconium
  • Symbole:
    Zr
 : Rattaché à un SRM de NIST