Solution étalon d'étain: 1000 mg/l Sn dans acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon pour ICP
Catalog # 456242U
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon d'étain, 1000 mg/l de Sn dans un étalon d'acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Etain
- Symbole:Sn
Specifications
About this item
Sn dans HCl
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.