ContactUsLinkComponent
Thallium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70359.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Thallium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70359.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de TlNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Thallium
  • Symbole:
    Tl
 : Rattaché à un SRM de NIST