Solution étalon de thallium: 1000 mg/l Tl dans acide nitrique dilué (de Tl) ARISTAR® étalon pour ICP
Catalog # 456162V
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon de thallium, 1000 mg/l de Tl dans un étalon d'acide nitrique dilué (de Tl) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Thallium
- Symbole:Tl
Specifications
About this item
Tl dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.