ContactUsLinkComponent
Silicium 1000 mg/L dans sodium hydroxide 2% (de SiO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70365.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Silicium 1000 mg/L dans sodium hydroxide 2% (de SiO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70365.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% NaOH
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Silicium 1.000 mg/l dans sodium hydroxide 2% (de SiO₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Silicium
  • Symbole:
    Si
 : Rattaché à un SRM de NIST