Rubidium 1000 mg/L dans acide nitrique dilué (de RbNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70346.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Rubidium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de RbNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Rubidium
- Symbole:Rb
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST