Phosphore 10000 mg/L en solution dans l'eau (de H₃PO₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70383.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10000mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Phosphore 10.000 mg/l en solution dans l'eau (de H₃PO₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Phosphore
- Symbole:P
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST