ContactUsLinkComponent
Cuivre 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Cu(NO₃3)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Cuivre 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Cu(NO₃3)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70314.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Cuivre 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de Cu(NO₃3)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70314.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-3% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Cuivre 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Cu(NO₃3)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Cuivre
  • Symbole:
    Cu
 : Rattaché à un SRM de NIST