Potassium 10000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de KNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
1.70377.0100
: Merck
:
- Concentration:10000mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Potassium 10.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de KNO₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Potassium
- Symbole:K
: Rattaché à un SRM de NIST