ContactUsLinkComponent
Solution étalon d'iridium, 1 000 mg/L Ir dans de l'acide chlorhydrique à 10 % (à partir de IrCl₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Catalog # 455502R
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Solution étalon d'iridium, 1 000 mg/L Ir dans de l'acide chlorhydrique à 10 % (à partir de IrCl₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Catalog # 455502R
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution étalon d'iridium, 1000 mg/l d'Ir dans un étalon d'acide chlorhydrique 10% (d'IrCl3) ARISTAR® pour ICP
  • Élement:
    Iridium
  • Symbole:
    Ir
Specifications
About this item
IrCl3.3H2O dans HCl 10%.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.