ContactUsLinkComponent
Indium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de In(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70324.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Indium 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de In(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70324.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Indium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de In(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Indium
  • Symbole:
    In
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST