Solution étalon or, 1 000 mg/L Au dans de l'acide chlorhydrique à 10 % (à partir d'Au) Étalon ARISTAR® pour ICP
455422S
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Solution étalon d'or, 1000 mg/l d'Au dans un étalon d'acide chlorhydrique 10% (d'Au) ARISTAR® pour ICP
- Élement:Or
- Symbole:Au
Au dans HCl 10%.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.