Cobalt solution, 10000 mg/L Co dans l'acide nitrique diluée (de Co(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
N° de catalogue 1.70375.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Cobalt
- Symbole:Co
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST