Cobalt solution standard, 1000 mg/L Co dans dilute l'acide nitrique (de Co(NO₃)₂) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70313.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Cobalt
- Symbole:Co
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.