ContactUsLinkComponent
Bismuth solution standard, 1000 mg/L Bi dans dilute l'acide nitrique (de Bi(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70306.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Bismuth solution standard, 1000 mg/L Bi dans dilute l'acide nitrique (de Bi(NO₃)₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
  1.70306.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Bismuth
  • Symbole:
    Bi
 : Rattaché à un SRM de NIST