Ruthenium 1000 mg/L dans acide chlorhydrique 7% (de RuCl₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
1.70347.0100
: Merck
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Ruthenium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 7% (de RuCl₃) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Ruthenium
- Symbole:Ru
: Rattaché à un SRM de NIST