Nitrate 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₃) Certipur®, Supelco®
N° de catalogue 1.19811.0500
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 (mg/l)
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Nitrate standard solution
- M-Clarity quality level:MQ100
- Contenu:NaNO₃ in H₂O