Fer (III) chlorure 45% (base FeCl₃) en solution aqueuse, Purum, Fluka™
12322-4X2.5L
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 L
- Seq:5214
- Assay (excluding Fe):44.6 - 45.4 %
:
:162.21 g/mol
:1,48 g/cm3 (20 °C)
:Température ambiante
:231-729-4
:2582
:8,III
:GHS07
:GHS05
:7705-08-0
:FeCl₃
:MFCD00011005