G418 disulfate
N° de catalogue A2167.0001
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
:692.72 g/mol
:GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:108321-42-2
Formule:C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Numéro MDL:MFCD00058314