L(+)-Rhamnose monohydraté
A4336.0010
:
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:10 g
- Seq:3236
:
:182.17 g/mol
:12,08338
:85…95 °C
:1.47 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:222-793-4
:10030-85-0
:C₆H₁₂O₅·1H₂O
:MFCD00149363