Isohexane (mélange d'isomères)
Glass bottle, 2,5 L
Catalog # ROTHT176.1
Flammable
Health
Irritant
Environment
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Isohexane (mélange d'isomères)
Catalog # ROTHT176.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  92112-69-1
Isohexane (mélange d'isomères)
Glass bottle, 2,5 L
CAS Number:  92112-69-1
Price
145,00 €
Log in for availability
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Methylpentane
  • CAS Number:92112-69-1
  • Formula:C₆H₁₄
  • MDL Number:MFCD00009406
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • Boiling Pt:60 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–154 °C
  • Density:0,653 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:–33 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:295-570-2
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119484651-34
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2,5 L
Specifications