Phénolphtaléine 1%, TECHNICAL
Phénolphtaléine 1%, TECHNICAL
Flacon en verre, 1 L
N° de catalogue 8626.1000
Inflammable
Santé
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Phénolphtaléine 1%, TECHNICAL
N° de catalogue 8626.1000
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  77-09-8
Phénolphtaléine 1%, TECHNICAL
Phénolphtaléine 1%, TECHNICAL
Flacon en verre, 1 L
Numéro CAS:  77-09-8
Prix
40,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Zone de virage: pH 8,2-9,8
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:77-09-8
  • Formule:C₂₀H₁₄O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005913
  • Poids moléculaire:318.33 g/mol
  • Point d'ébullition:82 °C (1013 hPa)
  • Densité:0,79 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:12 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-004-7
  • UN:1219
  • ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Sensitivity:
    Passes test
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    1 L