Biotin-20-UTP 10 mM dans le tampon (Tris-HCl, pH 7.5)
Catalog # 40034.
Supplier: Biotium
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:25 µl
- Seq:1166
Specifications
About this item
:
:1036.26 g/mol
Storage Temperature:Congélateur
Formula:C₃₃H₅₁N₆O₂₂P₃SLi₄