ContactUsLinkComponent
Amidon 0,5% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Amidon 0,5% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Catalog # 4729.0500
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Amidon 0,5% en solution aqueuse stabilisé, TECHNICAL
Catalog # 4729.0500
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Identification:
    Conforme
Specification Test Results
About this item
 :
 :Stabilisant
 :162.14 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:232-679-6
CAS Number:9005-25-8
Formula:(C₆H₁₀O₅)n
MDL Number:MFCD00082026