ContactUsLinkComponent
Bleu de bromophénol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Flammable
Bleu de bromophénol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Catalog # 34307.237
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Bleu de bromophénol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Catalog # 34307.237
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
Specification Test Results
  • Identification:
    Conforme
Specification Test Results
About this item
 :
 :669.97 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:204-086-2
UN:1170
ADR:3,II
 :GHS02
CAS Number:115-39-9
Formula:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL Number:MFCD00005875