Vert de bromocrésol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Flacon en verre, 250 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Vert de bromocrésol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
N° de catalogue 34301.237
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 76-60-8
Aller à :
Product Details & Documents
- Zone de virage: pH 3,8-5,4
Synonymes: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-60-8
- Formule:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005874
- Poids moléculaire:698.02 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-972-8
- UN:1170
- ADR:3,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot250 ml Glass bottle for liquids DIN 32 (ZPACK13415030)
Packaging Information
P20_VWRC34301.237_SPEC_FR.pdf spec_VWRC34301.237 spec_VWRC34301.237_fr
Product specification
VWR® Indicators
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Identification:Conforme
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:250 mL