Rouge Congo, TECHNICAL
Rouge Congo, TECHNICAL
Flacon Verre, 100 g
N° de catalogue 34140.184
Santé
Fournisseur:   VWR Chemicals
Rouge Congo, TECHNICAL
N° de catalogue 34140.184
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  573-58-0
Rouge Congo, TECHNICAL
Rouge Congo, TECHNICAL
Flacon Verre, 100 g
Numéro CAS:  573-58-0
Prix
78,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
  • Numéro CAS:573-58-0
  • Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004028
  • Poids moléculaire:696.67 g/mol
  • Index Merck:12,02562
  • Point de fusion:> 360 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:209-358-4
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Identification:
    Conforme
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 g